Merck
CO1H324A5DCC
CombiPhos Catalysts Inc
5-(4-Bromopyridin-2-yl)thiophene-2-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.94
Iupac Name
(5-(4-bromopyridin-2-yl)thiophen-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H7BBrNO2S/c11-6-3-4-12-7(5-6)8-1-2-9(15-8)10(13)14/h1-5,13-14H
InChI Key
GMSIJZKBGSXVFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)