Merck
CO1H324A5D6A
CombiPhos Catalysts Inc
2-Fluoro-6-(cyclopropyl)pyridine-4-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.97
Iupac Name
(2-cyclopropyl-6-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BFNO2/c10-8-4-6(9(12)13)3-7(11-8)5-1-2-5/h3-5,12-13H,1-2H2
InChI Key
NPRDYAJWZJAWQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)