Merck
CO1H324A5D06
CombiPhos Catalysts Inc
5-(CYCLOPROPYL)-2-TRIFLUOROMETHYLPYRIDINE-4-BORONIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.98
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
(5-cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BF3NO2/c11-9(12,13)8-3-7(10(15)16)6(4-14-8)5-1-2-5/h3-5,15-16H,1-2H2
InChI Key
UODQSACIVCCLBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)