Merck
CO1H324A5A4D
CombiPhos Catalysts Inc
(4-ethylpyrimidin-5-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.96
Iupac Name
(4-ethylpyrimidin-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H9BN2O2/c1-2-6-5(7(10)11)3-8-4-9-6/h3-4,10-11H,2H2,1H3
InChI Key
ZXUQJGARAXFYOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US