Merck
COMH97F0EA4E
Combi-Blocks, Inc.
5-(Oxetan-3-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.17
MDL番号:
Iupac Name
5-(3-oxetanyloxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-9(12)8-2-1-6(3-10-8)14-7-4-13-5-7/h1-3,7H,4-5H2,(H,11,12)
InChI Key
CNFWMQCBZFVFJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-9456
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-9456