Merck
COMH97F0E528
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl ([1-(2-bromobenzyl)piperidin-4-yl]methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
383.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl [1-(2-bromobenzyl)-4-piperidinyl]methylcarbamate
Inchi Code
1S/C18H27BrN2O2/c1-18(2,3)23-17(22)20-12-14-8-10-21(11-9-14)13-15-6-4-5-7-16(15)19/h4-7,14H,8-13H2,1-3H3,(H,20,22)
InChI Key
FTODVJVFGIOOIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-7333
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-7333
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)