Merck
COMH97F0D884
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-[(4-fluoro-2-nitrophenylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
353.39
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(((4-fluoro-2-nitrophenyl)amino)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H24FN3O4/c1-17(2,3)25-16(22)20-8-6-12(7-9-20)11-19-14-5-4-13(18)10-15(14)21(23)24/h4-5,10,12,19H,6-9,11H2,1-3H3
InChI Key
SDSIQHSWUDEQPW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-2118
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-2118