Merck
COMH97E337B6
Combi-Blocks, Inc.
(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
496.34
MDL番号:
Iupac Name
(2-nitrobenzyl)(triphenyl)phosphonium bromide hydrate
Inchi Code
1S/C25H21NO2P.BrH.H2O/c27-26(28)25-19-11-10-12-21(25)20-29(22-13-4-1-5-14-22,23-15-6-2-7-16-23)24-17-8-3-9-18-24;;/h1-19H,20H2;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
UNGMSIJQPDEGNV-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4986
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4986
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)