Merck
COMH97ABC1AB
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-3-(morpholin-4-yl)quinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.7
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-(4-morpholinyl)quinoxaline
Inchi Code
1S/C12H12ClN3O/c13-11-12(16-5-7-17-8-6-16)15-10-4-2-1-3-9(10)14-11/h1-4H,5-8H2
InChI Key
FMGODTXGSITMNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JC-1668
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JC-1668
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)