Merck
COMH95E962DA
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-(4-bromothiophen-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.19
MDL番号:
Iupac Name
benzyl (4-bromothiophen-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2S/c13-10-6-11(17-8-10)14-12(15)16-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H,14,15)
InChI Key
PPBUXZXNJRMROJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2441
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2441
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)