Merck
COMH95E9623A
Combi-Blocks, Inc.
2-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.67
MDL番号:
Iupac Name
2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.ClH/c1-4-11-9(12-5-1)8-2-6-10-7-3-8;/h1-2,4-5,10H,3,6-7H2;1H
InChI Key
IEZBCPWIHABWIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HG-9594
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HG-9594
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)