Merck
COMH95E952DE
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(6-bromopyrazin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
343.22
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-bromo-2-pyrazinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19BrN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-6-4-17(5-7-18)11-9-15-8-10(14)16-11/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
VFKDPAYRRKJKKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2641
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2641
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)