Merck
COMH95E952C8
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetamido-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.2
MDL番号:
Iupac Name
3-acetamido-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O5/c1-5-8(10(14)15)3-7(12(16)17)4-9(5)11-6(2)13/h3-4H,1-2H3,(H,11,13)(H,14,15)
InChI Key
ZCWXNHUOLTYQRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6435
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6435