Merck
COMH95CE7D4A
Combi-Blocks, Inc.
(3-Bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.81
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BBrFNO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2,10-11H
InChI Key
LVHMEZOTGYKKGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4854
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4854
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)