Merck
COMH93D66DEB
Combi-Blocks, Inc.
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.16
MDL番号:
Iupac Name
[4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O3/c1-14-7-3-2-6(5-13)4-8(7)15-9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
InChI Key
XSWBFWDUPUANRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-1993
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-1993
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)