Merck
COMH93D65B9F
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 8-bromo-4-chloro-7-methylquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
328.59
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 8-bromo-4-chloro-7-methylquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H11BrClNO2/c1-3-18-13(17)9-6-16-12-8(11(9)15)5-4-7(2)10(12)14/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
DKAGIUYHZICIAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5135
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5135
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)