Merck
COMH93D64F86
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.66
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-2-(pyrrolidin-3-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)4-6-2-3-9-5-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
InChI Key
RUKNSWPRAZTOAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-9292
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-9292
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)