Merck
COMH93D6456F
Combi-Blocks, Inc.
Methyl perfluoropentyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.07
MDL番号:
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-undecafluoro-5-methoxypentane
Inchi Code
1S/C6H3F11O/c1-18-6(16,17)4(11,12)2(7,8)3(9,10)5(13,14)15/h1H3
InChI Key
FBPBXYQMWDFSOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-6283
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-6283
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)