Merck
COMH93D60528
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 3-(hydroxy(phenyl)methyl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.34
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(hydroxy(phenyl)methyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-9-12(10-16)13(17)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13,17H,9-10H2,1-3H3
InChI Key
SOIKBSUWZYFZLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-6448
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-6448
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)