Merck
COMH93D5DA70
Combi-Blocks, Inc.
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
531.58
MDL番号:
Iupac Name
1-dodecyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
Inchi Code
1S/C16H31N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h14-16H,3-13H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
RJCNRVFKCLDBEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-3085
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-3085