Merck
COMH93D5C1FD
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-ethyl-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.34
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-ethyl-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C12H15N3OS/c1-4-7-5(2)8-9(13)10(11(14)16)17-12(8)15-6(7)3/h4,13H2,1-3H3,(H2,14,16)
InChI Key
CWKMPZOEUOYQAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-4415
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-4415
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)