Merck
COMH93D5BD5A
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-3-chloropropan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.44
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-chloro-2-propanol
Inchi Code
1S/C3H6BrClO/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
InChI Key
TVDCSPSRGSLXOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2538
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2538
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)