Merck
COMH93D5B9E1
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1,2-diiodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
408.8
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1,2-diiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrI2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
PAZSCXJJBDSVGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-1230
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-1230