Merck
COMH6E40A2FE
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-[2-(4-amino-2-bromophenoxy)acetyl]piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
414.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-(4-amino-2-bromophenoxy)acetyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H24BrN3O4/c1-17(2,3)25-16(23)21-8-6-20(7-9-21)15(22)11-24-14-5-4-12(19)10-13(14)18/h4-5,10H,6-9,11,19H2,1-3H3
InChI Key
UQEJTVWSIKBOEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4876
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4876
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)