Merck
COMH580D82BB
Combi-Blocks, Inc.
Furo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.13
MDL番号:
Iupac Name
furo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO3/c10-8(11)6-4-5-2-1-3-9-7(5)12-6/h1-4H,(H,10,11)
InChI Key
IZLZCXOWFDCZLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WA-6196
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WA-6196
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)