Merck
COMH580D829F
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Diethyl 2-(3-methylbut-2-en-1-yl)propanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
Iupac Name
diethyl 2-(3-methylbut-2-en-1-yl)malonate
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-5-15-11(13)10(8-7-9(3)4)12(14)16-6-2/h7,10H,5-6,8H2,1-4H3
InChI Key
UXBLYMUHQJDAFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7577
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7577