Merck
COMH42123ED7
Combi-Blocks, Inc.
2-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(1,3-benzodioxol-5-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c1-2-6-13-10(3-1)9-4-5-11-12(7-9)15-8-14-11/h1-7H,8H2
InChI Key
DNBNCKRZDRGBLJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-2867
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-2867
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)