Merck
COMH4211F488
Combi-Blocks, Inc.
N-ethyl-2-(4-nitrophenoxy)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.22
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-2-(4-nitrophenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O4/c1-2-11-10(13)7-16-9-5-3-8(4-6-9)12(14)15/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,13)
InChI Key
RDXDZQDKGIZBCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4850
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4850