Merck
COMH4211F121
Combi-Blocks, Inc.
T-Butyl chlorodifluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.59
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl chloro(difluoro)acetate
Inchi Code
1S/C6H9ClF2O2/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h1-3H3
InChI Key
CZLHJJSAELHRSE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-8084
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-8084
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)