Merck
COMH4211DFCC
Combi-Blocks, Inc.
3-(3,5-Dimethyl-2-hydroxyphenyl)pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.23
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dimethyl-6-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-7-5-8(2)11(14)9(6-7)10-3-4-12-13-10/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
UGVJBLJONNYBHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-4707
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-4707
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)