Merck
COMH4211D258
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclobutyl-[1,4]diazepane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.26
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclobutyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-3-9(4-1)11-7-2-5-10-6-8-11/h9-10H,1-8H2
InChI Key
PEUPRRYADLJLAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9797
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9797
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)