Merck
COMH4211C41B
Combi-Blocks, Inc.
4-Iodomethyl benzoic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
tert-butyl 4-(iodomethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H15IO2/c1-12(2,3)15-11(14)10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI Key
NHZWMNUUKIDRQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9143
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-9143
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)