Merck
COMH4211B28E
Combi-Blocks, Inc.
5-Vinyl-1h-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
Iupac Name
5-vinyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C10H9N/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h2-7,11H,1H2
InChI Key
ASAAYQMSBGYWLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-4400
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-4400