Merck
COMH4211A0E1
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-5-chloro-3-isopropoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.52
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-3-isopropoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H9BrClNO/c1-5(2)12-7-3-6(10)4-11-8(7)9/h3-5H,1-2H3
InChI Key
YODLEYOAGCVAEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2513
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2513