Merck
COMH42116C97
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-4-(piperidin-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.7
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-(1-piperidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c13-10-8-9(12(15)16)4-5-11(10)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H,15,16)
InChI Key
STYXVHJLERNGOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-6074
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-6074