Merck
COMH42116C73
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-[(azepan-1-yl)carbonyl]piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.44
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(azepane-1-carbonyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H30N2O3/c1-17(2,3)22-16(21)19-12-8-14(9-13-19)15(20)18-10-6-4-5-7-11-18/h14H,4-13H2,1-3H3
InChI Key
XUQNRNHUTLFSLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2580
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2580