Merck
COMH30377670
Combi-Blocks, Inc.
4-N-Butylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.25
MDL番号:
Iupac Name
4-butylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H2,12,13)
InChI Key
KFINRIKJBULSTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8677
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8677