Merck
COMH303775A6
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl N-[2-(methylcarbamoyl)thiophen-3-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-(methylcarbamoyl)thiophen-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H16N2O3S/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-5-6-17-8(7)9(14)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,14)(H,13,15)
InChI Key
HIBFGPIYFBIRNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2402
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2402