Merck
COMH2F649DF5
Combi-Blocks, Inc.
1-(6-Chloro-3,4-dihydro-2H-quinolin-1-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.68
MDL番号:
Iupac Name
1-acetyl-6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C11H12ClNO/c1-8(14)13-6-2-3-9-7-10(12)4-5-11(9)13/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
KAMSJANAGMPVAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4687
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4687
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)