Merck
COMH2F649D7C
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-[2-(3-fluoropyridin-4-yl)ethyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.29
MDL番号:
Iupac Name
benzyl (2-(3-fluoropyridin-4-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H15FN2O2/c16-14-10-17-8-6-13(14)7-9-18-15(19)20-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-6,8,10H,7,9,11H2,(H,18,19)
InChI Key
ZOGCDPSUOKHBLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4625
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4625
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)