Merck
COMH2F649D62
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Dichloro-2-fluoro-6-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.01
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dichloro-2-fluoro-6-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H4Cl2FNO/c1-11-6-4(8)2-3(7)5(9)10-6/h2H,1H3
InChI Key
YJHRVYGURACNHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4594
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4594
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)