Merck
COMH2F649D2B
Combi-Blocks, Inc.
2-(benzyloxy)-N,N-dimethylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.25
MDL番号:
Iupac Name
2-(benzyloxy)-N,N-dimethylacetamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12(2)11(13)9-14-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
BWVUHPBLCIOQGK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2294
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2294
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)