Merck
COMH2F649D27
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)piperidin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methyl-4-nitrophenyl)-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c1-9-7-10(14(16)17)4-5-12(9)13-6-2-3-11(15)8-13/h4-5,7,11,15H,2-3,6,8H2,1H3
InChI Key
FKVCIHPSYXPYPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2282
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2282