Merck
COMH2F649CC5
Combi-Blocks, Inc.
5-Cyano-2-fluoropyridine-3-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.92
MDL番号:
Iupac Name
(5-cyano-2-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BFN2O2/c8-6-5(7(11)12)1-4(2-9)3-10-6/h1,3,11-12H
InChI Key
VMJBZRFMORBFIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1553
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1553