Merck
COMH2F649CB2
Combi-Blocks, Inc.
[1-(3-Bromophenyl)piperidin-4-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.17
MDL番号:
Iupac Name
[1-(3-bromophenyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H16BrNO/c13-11-2-1-3-12(8-11)14-6-4-10(9-15)5-7-14/h1-3,8,10,15H,4-7,9H2
InChI Key
YYQYGHRBQMYULO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2565
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2565
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)