Merck
COMH11E51E19
Combi-Blocks, Inc.
4-N-Octylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.34
MDL番号:
Iupac Name
4-octylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C15H21N/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-9-11-15(13-16)12-10-14/h9-12H,2-8H2,1H3
InChI Key
MWFMIIMHAJLWAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-3122
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-3122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)