Merck
COMH11E51D02
Combi-Blocks, Inc.
(2E)-3-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)prop-2-enenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.04
MDL番号:
Iupac Name
(E)-3-(2,6-dichloropyridin-3-yl)acrylonitrile
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-7-4-3-6(2-1-5-11)8(10)12-7/h1-4H/b2-1+
InChI Key
PVNMPRVANMQGOY-OWOJBTEDSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4473
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4473
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)