Merck
COMH0C955825
Combi-Blocks, Inc.
methyl 5-bromo-2-butoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-butoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H15BrO3/c1-3-4-7-16-11-6-5-9(13)8-10(11)12(14)15-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
InChI Key
JIYCCJRJZYQXLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4629
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4629
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)