Merck
COMH04238CEA
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-[(3-bromobenzyl)oxy]benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
370.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-[(3-bromobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10Br2O2/c15-12-3-1-2-10(6-12)9-18-14-5-4-13(16)7-11(14)8-17/h1-8H,9H2
InChI Key
ZTVPULNJUGYNCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7307
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)