Merck
COMH04238C02
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-piperidin-1-ylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.27
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(1-piperidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-3-13-10(12)9(2)11-7-5-4-6-8-11/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
ITYAIFQYIIUEEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7072
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7072